2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
342550050 342550250
ACRO342550050EA 55.1 EUR
ACRO342550050 ACRO342550250
2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 259,0887 g/mol
Schmelzpunkt: 172…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051733
CAS-Nummer: 27631-29-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %