Guanosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphate, disodium salt, Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
51060-100MG 51060-500MG
SIAL51060-100MGEA 151 EUR
SIAL51060-100MG SIAL51060-500MG
Guanosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Guanosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Molecular Weight: 487,17 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00070121
CAS-Nummer: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2