Guanosin-5'-diphosphat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G7127-100MG
G7127-10MG
G7127-25MG
G7127-500MG
G7127-1G
SIALG7127-100MGEA
210
EUR
SIALG7127-100MG
SIALG7127-10MG
SIALG7127-25MG
SIALG7127-500MG
SIALG7127-1G
Guanosin-5'-diphosphat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Guanosin-5'-diphosphat Natriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₄N₅NaO₁₁P₂ |
MDL:
MFCD00070121 CAS-Nummer: 43139-22-6 |