Guanosin-5'-monophosphorsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
G8377-1G G8377-500MG G8377-100G G8377-25G
SIALG8377-1GEA 65.2 EUR
SIALG8377-1G SIALG8377-500MG SIALG8377-100G SIALG8377-25G
Guanosin-5'-monophosphorsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Guanosin-5'-monophosphorsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P·H₂O
Molecular Weight: 407,187 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00151238
CAS-Nummer: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1