Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz
Lieferant: Serva
Synonyme: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
24321.02 24321.03
SERA24321.02EA 0 EUR
SERA24321.02 SERA24321.03
Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz
Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Molecular Weight: 567.147 g/mol
MDL: MFCD03410297
CAS-Nummer: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7