Guanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: GTP trisodium salt hydrate
51120-100MG 51120-25MG 51120-1G
SIAL51120-100MGEA 147 EUR
SIAL51120-100MG SIAL51120-25MG SIAL51120-1G
Guanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Guanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₄P₃·H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077781
CAS-Nummer: 36051-31-7
EINECS: 252-847-2