Guanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: GTP trisodium salt hydrate
G8877-100MG G8877-10MG G8877-250MG G8877-25MG G8877-1G
SIALG8877-100MGEA 241 EUR
SIALG8877-100MG SIALG8877-10MG SIALG8877-250MG SIALG8877-25MG SIALG8877-1G
Guanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Guanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz Hydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₄P₃·H₂O
Molecular Weight: 523,18 g/mol (free acid)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077781
CAS-Nummer: 36051-31-7
EINECS: 252-847-2