2'-Deoxyinosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
D5287-1G D5287-100MG
SIALD5287-1GEA 215 EUR
SIALD5287-1G SIALD5287-100MG
2'-Deoxyinosin, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyinosin
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₄
Molecular Weight: 252,23 g/mol
MDL: MFCD00005762
CAS-Nummer: 890-38-0
EINECS: 212-964-1