2',3'-Didesoxyadenosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: ((2S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanol
D1285-25MG D1285-5MG
SIALD1285-25MGEA 744 EUR
SIALD1285-25MG SIALD1285-5MG
2',3'-Didesoxyadenosin, Sigma-Aldrich®
2',3'-Didesoxyadenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₂
Molecular Weight: 235,24 g/mol
MDL: MFCD00010534
CAS-Nummer: 4097-22-7
EINECS: 223-853-2