2',5'-Didesoxyadenosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D7408-25MG D7408-5MG
SIALD7408-25MGEA 1000 EUR
SIALD7408-25MG SIALD7408-5MG
2',5'-Didesoxyadenosin, Sigma-Aldrich®
2',5'-Didesoxyadenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₂
Molecular Weight: 235,2425 g/mol
MDL: MFCD00210904
CAS-Nummer: 6698-26-6