2'-Desoxyadenosin Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
154990010
154990050
154990250
ACRO154990010EA
61.7
EUR
ACRO154990010
ACRO154990050
ACRO154990250
2'-Desoxyadenosin Monohydrat 99%
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O Molecular Weight: 269,26 g/mol (251,24 anhy) Schmelzpunkt: 185…187 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00149364 CAS-Nummer: 16373-93-6 EINECS: 213-488-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (800°C) |
HPLC | ≥98.5 % |
Appearance of solution | (c=1, w/v, 1M NaOH) clear colorless to almost colorless |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |