2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D6500-100MG D6500-10MG D6500-25MG
SIALD6500-100MGEA 543 EUR
SIALD6500-100MG SIALD6500-10MG SIALD6500-25MG
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) Trihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃·3H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 1927-31-7
EINECS: 277-809-2