2-Iodadenosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-iodo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
663115-1G 663115-250MG
SIAL663115-1GEA 253 EUR
SIAL663115-1G SIAL663115-250MG
2-Iodadenosin, Sigma-Aldrich®
2-Iodadenosin
Formel: C₁₀H₁₂IN₅O₄
MDL: MFCD01320413
CAS-Nummer: 35109-88-7