Adenosin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
20213653-100G 20213653-25G
MOLE20213653-100GEA 182 EUR
MOLE20213653-100G MOLE20213653-25G
Adenosin
Adenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
Molecular Weight: 267.24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005752
CAS-Nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9