Adenosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA4036-5GEA 40.1 EUR
SIALA4036-5G SIALA4036-25G
Adenosin, Sigma-Aldrich®
Adenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
Molecular Weight: 267,24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005752
CAS-Nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9