Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Lieferant: Serva
10800.02
10800.03
SERA10800.02EA
0
EUR
SERA10800.02
SERA10800.03
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Formel:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂ |
MDL:
MFCD00066635 CAS-Nummer: 16178-48-6 EINECS: 240-314-7 |