Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz) Dihydrat, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
0160-20GEA
0
EUR
0160-20G
0160-5G
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz) Dihydrat, ultrarein
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz) Dihydrat
Adenosine-5'- diphosphate, disodium salt. Involved in energy and nucleic acid metabolism.
Formel:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O Molecular Weight: 471.167 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00066635 CAS-Nummer: 16178-48-6 EINECS: 240-314-7 |
Spezifikation Testergebnisse
A250/A260 | 0,74 - 0,82 |
A280/A260 | 0,13 - 0,19 |
Arsen | < 0,0001 % |
ATP | ≤ 1 % |
Em (259nm, Phosphatepuffer,pH 7.0) | ≥ 14500 |
Schwermetalle | < 0,002 % |
Trocknungsverlust | < 8 % |
Löslichkeit (5%, Wasser) | Entspricht |