Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) Monohydrat (aus Hefe) ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
A2252-100G A2252-25G A2252-5G
SIALA2252-100GEA 742 EUR
SIALA2252-100G SIALA2252-25G SIALA2252-5G
Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) Monohydrat (aus Hefe) ≥97%, Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
Molecular Weight: 365,24 g/mol
MDL: MFCD00149360
CAS-Nummer: 18422-05-4
EINECS: 200-500-0