Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5′-AMP-Na2 hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
01930-25G 01930-5G
SIAL01930-25GEA 228 EUR
SIAL01930-25G SIAL01930-5G
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Molecular Weight: 391.2 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065023
CAS-Nummer: 4578-31-8
EINECS: 224-961-2