Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Adenosine 5'-triphosphoric acid disodium, Adenosine 5′-triphosphate disodium salt, ATP 2Na, ATP disodium salt, Adenosine 5ʹ-Triphosphate, Disodium Salt
A1348.0100
A1348.0100EA 404 EUR
A1348.0100
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Molecular Weight: 551,14 g/mol
MDL: MFCD00080339
CAS-Nummer: 987-65-5
EINECS: 213-579-1