Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
1191-25EA 489 EUR
1191-25 119125-1 1191-1 1191-50 1191-5
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz), Millipore®
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Molecular Weight: 551,14 g/mol
MDL: MFCD00080339
CAS-Nummer: 987-65-5
EINECS: 213-579-1