Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Trihydrat ≥98%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
(((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, disodium salt trihydrate, 5'-ATP·2Na·3H2O, Adenosine-5'-triphosphoric acid disodium salt trihydrate, ATP, 2Na 3H2O, ATP disodium trihydrate
0220-100GEA
1280
EUR
0220-100G
0220-25G
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Trihydrat ≥98%, Ultrareine Qualität
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Trihydrat
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O Molecular Weight: 605.19 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150754 CAS-Nummer: 51963-61-2 EINECS: 213-579-1 |
Spezifikation Testergebnisse
A250/A260 | 0,75 - 0,81 |
A280/A260 | 0,14 - 0,18 |
AMP & ADP | ≤ 0,5 % |
Em (259nm, Phosphatepuffer,pH 7.0) | ≥ 14700 |
Schwermetalle | ≤ 0,003 % |
Feuchtigkeit (KF) | < 10 % |
Reinheit | > 98 % |
Natrium (Flammenphotometrie) | 7 - 8 % |
Löslichkeit (5%, Wasser) | Entspricht |