Inosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I4125-100G I4125-10G I4125-1G I4125-25G
SIALI4125-100GEA 484 EUR
SIALI4125-100G SIALI4125-10G SIALI4125-1G SIALI4125-25G
Inosin, Sigma-Aldrich®
Inosin
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₅
Molecular Weight: 268.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066770
CAS-Nummer: 58-63-9
EINECS: 200-390-4