Inosin
Lieferant: Serva
Synonyme:
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
26250.02
26250.03
SERA26250.02EA
0
EUR
SERA26250.02
SERA26250.03
Inosin
Inosin
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Molecular Weight: 268.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066770 CAS-Nummer: 58-63-9 EINECS: 200-390-4 |