3'-Desoxythymidin (2',3'-Didesoxythymidin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3'-Deoxythymidine, 1-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
323616-100MG
323616-25MG
SIAL323616-100MGEA
183
EUR
SIAL323616-100MG
SIAL323616-25MG
3'-Desoxythymidin (2',3'-Didesoxythymidin), Sigma-Aldrich®
3'-Desoxythymidin (2',3'-Didesoxythymidin)
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₄ Molecular Weight: 226,23 g/mol |
MDL:
MFCD00010570 CAS-Nummer: 3416-05-5 |