Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Thymidin-5'-triphosphorsäure Natriumsalz, 2'-Desoxythymidin-5'-triphosphorsäure Natriumsalz
T0251-10MG
T0251-250MG
T0251-25MG
T0251-50MG
SIALT0251-10MGEA
107
EUR
SIALT0251-10MG
SIALT0251-250MG
SIALT0251-25MG
SIALT0251-50MG
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na), Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na)
Formel:
C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃ Molecular Weight: 504,15 g/mol |
MDL:
MFCD00080338 CAS-Nummer: 18423-43-3 |