Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thymidin-5'-triphosphorsäure Natriumsalz, 2'-Desoxythymidin-5'-triphosphorsäure Natriumsalz
T9656-25UMO T9656-.1MMO
SIALT9656-25UMOEA 212 EUR
SIALT9656-25UMO SIALT9656-.1MMO
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na)
Formel: C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃
Molecular Weight: 504,15 g/mol
MDL: MFCD00080338
CAS-Nummer: 18423-43-3