Thymidin-5'-triphosphorsäure Tetranatriumsalz (2'-Desoxythymidin-5'-triphosphorsäure Tetranatriumsalz)
Lieferant: Serva
Synonyme:
dTTP-Na4, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid tetrasodium salt, Thymidine 5′-triphosphate tetrasodium salt
39703.01
39703.02
SERA39703.01EA
0
EUR
SERA39703.01
SERA39703.02
Thymidin-5'-triphosphorsäure Tetranatriumsalz (2'-Desoxythymidin-5'-triphosphorsäure Tetranatriumsalz)
Thymidin-5'-triphosphorsäure Tetranatriumsalz (2'-Desoxythymidin-5'-triphosphorsäure Tetranatriumsalz)
Formel:
C₁₀H₁₃N₂Na₄O₁₄P₃ Molecular Weight: 570.10 g/mol |
MDL:
MFCD00080338 CAS-Nummer: 3624-46-2 EINECS: 222-826-2 |