Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cytidine-5'-triphosphate disodium, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
C1506-100MG
C1506-10MG
C1506-250MG
C1506-25MG
C1506-1G
SIALC1506-100MGEA
85.7
EUR
SIALC1506-100MG
SIALC1506-10MG
SIALC1506-250MG
SIALC1506-25MG
SIALC1506-1G
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2), Sigma-Aldrich®
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2)
Formel:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Molecular Weight: 527,12 g/mol |
MDL:
MFCD00078193 CAS-Nummer: 36051-68-0 EINECS: 252-849-3 |