Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-CTP-Na2, CTP
30320-100MG 30320-500MG
SIAL30320-100MGEA 115 EUR
SIAL30320-100MG SIAL30320-500MG
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) Hydrat
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·xH₂O
Molecular Weight: 527,12 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00150809
CAS-Nummer: 652154-13-7
EINECS: 252-849-3