Amphotericin B, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A2411-1G
A2411-250MG
A2411-5G
SIALA2411-1GEA
901
EUR
SIALA2411-1G
SIALA2411-250MG
SIALA2411-5G
Amphotericin B, Sigma-Aldrich®
Amphotericin B
Formel:
C₄₇H₇₃NO₁₇ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00877763 CAS-Nummer: 1397-89-3 EINECS: 215-742-2 |