Nystatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Fungicidin, Mycostatin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N3503-5MU N3503-25MU
SIALN3503-5MUEA 113 EUR
SIALN3503-5MU SIALN3503-25MU
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Nystatin
Formel: C₄₇H₇₅NO₁₇
Molecular Weight: 926,09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD25541651
CAS-Nummer: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0