Nystatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Fungicidin, Mycostatin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N6261-25MU N6261-500KU N6261-5MU
SIALN6261-25MUEA 629 EUR
SIALN6261-25MU SIALN6261-500KU SIALN6261-5MU
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Nystatin
Formel: C₄₇H₇₅NO₁₇
Molecular Weight: 926,09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD25541651
CAS-Nummer: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0