Actinomycin D, kristallin
Lieferant: Serva
10710.01 10710.02
SERA10710.01EA 86.2 EUR
SERA10710.01 SERA10710.02
Actinomycin D, kristallin
Actinomycin D
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
MDL: MFCD00005033
CAS-Nummer: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II