Actinomycin D (aus Streptomyces species) ~98% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A1410-5MG
A1410-100MG
A1410-10MG
A1410-25MG
A1410-2MG
SIALA1410-5MGEA
248
EUR
SIALA1410-5MG
SIALA1410-100MG
SIALA1410-10MG
SIALA1410-25MG
SIALA1410-2MG
Actinomycin D (aus Streptomyces species) ~98% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Actinomycin D
Formel:
C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆ Molecular Weight: 1255,5 g/mol |
MDL:
MFCD00005033 CAS-Nummer: 50-76-0 UN: 3462 ADR: 6.1,II |