Actinomycin D ~95% HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
A4262-2MG A4262-10MG A4262-25MG A4262-5MG
SIALA4262-2MGEA 82.6 EUR
SIALA4262-2MG SIALA4262-10MG SIALA4262-25MG SIALA4262-5MG
Actinomycin D ~95% HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Actinomycin D
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Molecular Weight: 1255.5 g/mol
MDL: MFCD00005033
CAS-Nummer: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1 II