Actinomycin D ≥95% (durch HPLC) Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A9415-10MG
A9415-25MG
A9415-2MG
A9415-5MG
SIALA9415-10MGEA
760
EUR
SIALA9415-10MG
SIALA9415-25MG
SIALA9415-2MG
SIALA9415-5MG
Actinomycin D ≥95% (durch HPLC) Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Actinomycin D
Formel:
C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆ Molecular Weight: 1255.5 g/mol |
MDL:
MFCD00005033 CAS-Nummer: 50-76-0 UN: 3462 ADR: 6.1 II |