Vancomycin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
V1130-1G V1130-5G
SIALV1130-1GEA 673 EUR
SIALV1130-1G SIALV1130-5G
Vancomycin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Vancomycin Hydrochlorid
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MDL: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9