(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
33622-100G
33622-500G
SIAL33622-100GEA
33.9
EUR
SIAL33622-100G
SIAL33622-500G
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
Formel:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Molecular Weight: 376.33 g/mol (358.31 anhy) |
MDL:
MFCD00149119 CAS-Nummer: 62708-56-9 EINECS: 220-374-0 |