(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid hydrate
A16503.14
A16503.22
A16503.14EA
38.3
EUR
A16503.14
A16503.22
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure Monohydrat ≥99%
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure Monohydrat
Purity: 99%
CAS No.: 80822-15-7
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 6121616
Formel:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Molecular Weight: 376,33 g/mol (358,31 anhy) Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150722 CAS-Nummer: 80822-15-7 EINECS: 241-097-1 |