Methotrexat Hydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L-Amethopterin hydrate, Methylaminopterin hydrate, MTX hydrate, (4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzoyl)-L-glutamic acid hydrate(1:x), Antifolan hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, (+)-Amethopterin hydrate, L(+)-Amethopterin hydrate, 4-Amino-10-methylfolic acid hydrate
208100250
208101000
208105000
ACRO208100250EA
52.6
EUR
ACRO208100250
ACRO208101000
ACRO208105000
Methotrexat Hydrat 99%
Methotrexat Hydrat
Formel:
C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O Molecular Weight: 454,44 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: 195 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00150847 CAS-Nummer: 133073-73-1 EINECS: 200-413-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤13 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +19° to +24° (20°C, 589 nm) (c=1, 14 g/l Na2CO3) (on anhydrous substance) |