Methotrexat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Amethopterin hydrate, Methylaminopterin hydrate, MTX hydrate, (4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzoyl)-L-glutamic acid hydrate(1:x), Antifolan hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, (+)-Amethopterin hydrate, L(+)-Amethopterin hydrate, 4-Amino-10-methylfolic acid hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M8407-100MG M8407-500MG
SIALM8407-100MGEA 357 EUR
SIALM8407-100MG SIALM8407-500MG
Methotrexat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Methotrexat Hydrat
Formel: C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
Molecular Weight: 454,44 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00150847
CAS-Nummer: 133073-73-1
EINECS: 200-413-8