Tetrahydrofuran -trichlorvanadium (1:1), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
395382-25G
395382-5G
SIAL395382-25GEA
291
EUR
SIAL395382-25G
SIAL395382-5G
Tetrahydrofuran -trichlorvanadium (1:1), Sigma-Aldrich®
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Formel:
VCl₃·3C₄H₈O |
MDL:
MFCD00145515 CAS-Nummer: 19559-06-9 |