2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt, dATP-Na2
D4788-25UMO D4788-.1MMO
SIALD4788-25UMOEA 183 EUR
SIALD4788-25UMO SIALD4788-.1MMO
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
Molecular Weight: 535.14 g/mol
MDL: MFCD00080335
CAS-Nummer: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable