n-Dodecyl-β-D-maltosid 99%, hochrein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: DDM
329370010 329370050 329370250
ACRO329370010EA 191 EUR
ACRO329370010 ACRO329370050 ACRO329370250
n-Dodecyl-β-D-maltosid 99%, hochrein
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Molecular Weight: 510,6 g/mol
Schmelzpunkt: 217 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +45° to +49.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)