n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
|
Achtung
|
Synonyme:
DDM
4061027.0001
4061027.0005
4061027.0025
BACE4061027.0001EA
0
EUR
BACE4061027.0001
BACE4061027.0005
BACE4061027.0025
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel:
C₂₄H₄₆O₁₁ Molecular Weight: 510.6 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00043012 CAS-Nummer: 69227-93-6 |