n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Achtung
Synonyme: DDM
50311-1 50311-2 50311-3
BMOL50311-1EA 0 EUR
BMOL50311-1 BMOL50311-2 BMOL50311-3
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Molecular Weight: 510.6 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6