n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: DDM
20780.01 20780.02
SERA20780.01EA 0 EUR
SERA20780.01 SERA20780.02
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Molecular Weight: 510,6 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6