n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: Uptima
Achtung
Synonyme: DDM
UP346751 UP346752
UPTIUP346751EA 0 EUR
UPTIUP346751 UPTIUP346752
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Molecular Weight: 510.6 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6