Acriflavin neutral 13,3-15,8% verfügbares Chlor
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mix, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral, Euflavine, Acriflavine base
211400250 211401000
ACRO211400250EA 84.8 EUR
ACRO211400250 ACRO211401000
Acriflavin neutral 13,3-15,8% verfügbares Chlor
Acriflavin
Formel: C₂₇H₂₅ClN₆
Molecular Weight: 468,9806 g/mol
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064307
CAS-Nummer: 8048-52-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 13.3 to 15.8 % (Chlorine) on dried substance
Loss on drying ≤8 % (105°C, 2 h)